Learn More
Ansell™ Gants immergeables en latex de caoutchouc naturel Duzmor™ Plus série 87-600
Une combinaison unique de résistance et d’élasticité pour une manipulation plus sûre de substances plus dangereuses. Seulement 0,43 mm d’épaisseur pour une sensibilité exceptionnelle et des performances tactiles. Réduction du risque de réactions allergiques.
30.85€ - 31.10€
Spécification
Matériau arrière | Latex de caoutchouc |
---|---|
Matériau de la manchette | Latex de caoutchouc naturel |
Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
Laboratory/Cleanroom Use | Oui |
Latex Free | Non |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12697021
|
Ansell™
87600070BP |
7 |
31.10€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12607031
|
Ansell™
87600080BP |
8 |
31.10€
12 paires |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12627031
|
Ansell™
87600100 |
10 |
30.85€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12617031
|
Ansell™
87600090BP |
9 |
31.10€
12 paires |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En caoutchouc naturel non renforcé
- Réduisent le risque de réactions allergiques
- Doublure non floquée
- À texture en écailles de poisson pour une meilleure préhension
- Bouts de doigts texturés
- Manchette à bord dentelé
Spécification
Latex de caoutchouc | |
Latex de caoutchouc naturel | |
Non | |
87 / 600 | |
Naturel | |
Non floqué | |
Substances dangereuses |
Latex de caoutchouc naturel | |
Oui | |
Gants pour immersion | |
0,43mm | |
Manchette à bord dentelé | |
12 paires | |
87-600 |