Learn More
Ansell™ Gants immergeables en latex de caoutchouc naturel Duzmor™ Plus série 87-600
Une combinaison unique de résistance et d’élasticité pour une manipulation plus sûre de substances plus dangereuses. Seulement 0,43 mm d’épaisseur pour une sensibilité exceptionnelle et des performances tactiles. Réduction du risque de réactions allergiques.
Marque: Ansell™ 87600100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En caoutchouc naturel non renforcé
- Réduisent le risque de réactions allergiques
- Doublure non floquée
- À texture en écailles de poisson pour une meilleure préhension
- Bouts de doigts texturés
- Manchette à bord dentelé
Spécification
Latex de caoutchouc | |
Latex de caoutchouc naturel | |
Gants pour immersion | |
87 / 600 | |
Naturel | |
Non floqué | |
Substances dangereuses |
Latex de caoutchouc naturel | |
Non | |
10 | |
0,43mm | |
Manchette à bord dentelé | |
12 paires | |
87-600 |