Learn More
DWK Life Sciences DUROPLAN™ Boîte de Pétri, surfaces extérieures et intérieures du corps et du couvercle parfaitement planes, exemptes de bulles et d'inclusions
Les boîtes de Pétri sont utilisées pour la culture de cellules bactériennes, de levure, végétales et animales sur un milieu solide.
170.00€ - 367.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
À utiliser avec (application) | Croissance et culture de microorganismes ; culture sur milieu de culture de gel solide ; microscopie de microorganismes ; culture cellulaire |
Nb par paquet | 10/Bte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11748001
|
DWK Life Sciences
217554607 |
100 mm | 17 mm |
222.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11740774
|
DWK Life Sciences
217554101 |
60 mm | 22 mm |
205.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11730784
|
DWK Life Sciences
217554307 |
80 mm | 22 mm |
211.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11740784
|
DWK Life Sciences
217554804 |
100 mm | 22 mm |
170.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11750784
|
DWK Life Sciences
217555106 |
120 mm | 22 mm |
182.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11760784
|
DWK Life Sciences
217555303 |
150 mm | 32 mm |
367.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
La culture de micro-organismes peut être réalisée sur un milieu nutritif ayant une texture similaire au gel, qui est placé dans une coupelle plate, ronde et transparente avec couvercle (appelée boîte de Pétri). Grâce au gel solide, le mélange des micro-organismes est évité et des accumulations plus importantes de culture cellulaire (colonies) peuvent se développer. Les boîtes de Pétri sont fabriquées à partir de verre borosilicaté 3.3 selon un procédé de fabrication spécial. Elles permettent une répartition uniforme du milieu de culture et offrent une transparence exempte de distorsion. Les couvercles des boîtes de Pétri DURAN™ reposent directement sur la partie inférieure et empêchent ainsi la turbulence de l'air environnant. Elles sont parfaitement adaptées aux réactions dont les périodes d'incubation sont longues, à de hautes températures ou avec des milieux de culture sensibles.- Le procédé de fabrication spécial permet la distribution homogène du bouillon de culture et offre une transparence exempte de distorsion
- Les surfaces extérieures et intérieures du fond et du couvercle sont parfaitement planes
- Exemptes de bulles et d'inclusions
Spécification
Autoclavable | |
Verre borosilicaté (3.3) | |
Croissance et culture de microorganismes ; culture sur milieu de culture de gel solide ; microscopie de microorganismes ; culture cellulaire | |
10/Bte |