Learn More
DWK Life Sciences DUROPLAN™ Boîte de Pétri, surfaces extérieures et intérieures du corps et du couvercle parfaitement planes, exemptes de bulles et d'inclusions
Les boîtes de Pétri sont utilisées pour la culture de cellules bactériennes, de levure, végétales et animales sur un milieu solide.
Marque: DWK Life Sciences 217554804
144.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21955" pour bénéficier de cette offre.
Description
La culture de microorganismes peut avoir lieu sur un milieu nutritif de type gel, qui est placé dans une boîte plate, ronde et transparente avec couvercle (la boîte de Petri). En raison du gel solide, le mélange des microorganismes est empêché et les accumulations de culture cellulaire (colonies) peuvent croître. Les boîtes de Pétri DURAN™ sont fabriquées en verre borosilicaté 3.3 selon un procédé spécial. Elles permettent une répartition uniforme du milieu de culture et garantissent une transparence exempte de distorsion. Les couvercles des boîtes de Petri DURAN™ reposent directement sur la partie inférieure empêchant ainsi les turbulences d’air. Elles sont parfaitement adaptées aux réactions à périodes d’incubation longues, températures élevées ou avec des milieux de culture sensibles.
- Le procédé de fabrication spécial permet une répartition uniforme de la gélose et garantit une visualisation sans distorsion
- Le fond et le couvercle sont plats à l’extérieur et l’intérieur à l’échelle microscopique.
- Absence de bulles et de traces
Spécification
Autoclavable | |
Croissance et culture de microorganismes ; culture sur milieu de culture de gel solide ; microscopie de microorganismes ; culture cellulaire | |
22 mm |
Verre borosilicaté (3.3) | |
10/Bte | |
100 mm |