Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole jaugée, classe A, conformité USP <31>, certificat de traçabilité USP, avec trait de jauge gravé et bouchon egonomique en polyéthylène, impression bleue, avec certificat de traçabilité USP et certificat de conformité
Les fioles jaugées DURAN™ servent à mesurer très exactement des quantités déterminées de liquides. Elles constituent donc un auxiliaire indispensable lors de l'analyse quantitative. Ces fioles jaugées sont certifiées conformément à USP et sont marquées avec un numéro d'identification unique.
98.00€ - 227.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3, polyéthylène (divisé en valeurs multiples), Polyethylene |
---|---|
À utiliser avec (application) | Préparation et stockage de solutions étalons ; mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; analyse de mesure ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de +250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs |
Nb par paquet | 2/boîte |
Autoclavable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15290926
|
DWK Life Sciences
246710958 |
5 ml (col large) |
98.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15200936
|
DWK Life Sciences
246711054 |
10 ml (col large) |
98.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15210936
|
DWK Life Sciences
246711457 |
25 ml |
99.25€
2 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15220936
|
DWK Life Sciences
246711757 |
50 ml |
103.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15230936
|
DWK Life Sciences
246712556 |
100 ml |
112.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15240936
|
DWK Life Sciences
246713252 |
200 ml |
116.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15250936
|
DWK Life Sciences
246713655 |
250 ml |
119.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15260936
|
DWK Life Sciences
246714454 |
500 ml |
130.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15270936
|
DWK Life Sciences
246715459 |
1000 ml |
183.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15280936
|
DWK Life Sciences
246716352 |
2000 ml |
227.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les fioles jaugées sont disponibles en deux classes de précision différentes : classe A et classe B. Les deux classes se différencient par leur précision de mesure : A est la classe de précision supérieure tandis que la limite d'erreur de la classe B correspond à peu près au double de celle de la classe A. Les fioles jaugées de la classe de précision A possèdent une impression bleue pour les produits en verre transparent. Les fioles jaugées sont étiquetées avec un numéro d'identification unique. Celui-ci est gravé au laser sur le fond de la fiole jaugée et reporté sur le certificat correspondant. Les limites d'erreur des fioles jaugées conformément à la norme USP sont plus restrictives que celles applicables aux fioles jaugées conformes à la norme ISO 1042, car elles répondent aux exigences imposées par la Pharmacopée américaine (USP). Ce certificat documente le volume mesuré pour la fiole jaugée identifiée, ainsi que l'incertitude de mesure correspondante et la date de délivrance du document.- L'étalonnage est fait au contenant (« In ») à une température de référence de + 20 °C
- Précision maximale pendant la mesure volumétrique et stabilité de processus de haute qualité
- Le traitement particulièrement rigoureux et la graduation précise permettent de déterminer et de mesurer très précisément les volumes
- Livré avec obturateur ergonomique en polyéthylène pour une ouverture et une fermeture simples et sûres
- Les tolérances pour le volume contenu correspondent à la classe de précision A
- Impression céramique bleue par cuisson très résistante
- Avec trait de jauge imprimé pour une meilleure visibilité
- L'influence des facteurs indésirables est réduite au strict minimum
Spécification
Verre borosilicaté 3.3, polyéthylène (divisé en valeurs multiples), Polyethylene | |
Préparation et stockage de solutions étalons ; mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; analyse de mesure ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de +250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs | |
2/boîte | |
Oui |