Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole jaugée, classe A, conformité USP <31>, certificat de traçabilité USP, avec trait de jauge gravé et bouchon egonomique en polyéthylène, impression bleue, avec certificat de traçabilité USP et certificat de conformité
Les fioles jaugées DURAN™ servent à mesurer très exactement des quantités déterminées de liquides. Elles constituent donc un auxiliaire indispensable lors de l'analyse quantitative. Ces fioles jaugées sont certifiées conformément à USP et sont marquées avec un numéro d'identification unique.
Marque:  DWK Life Sciences 246716352
Code produit. 15280936
  • 227.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 15-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les fioles jaugées sont disponibles en deux classes de précision différentes : classe A et classe B. Les deux classes diffèrent en termes de précision de la mesure, la classe A présentant la plus haute précision et la classe B étant d’environ la moitié de celle de la classe A. Les fioles jaugées de précision de classe A sont dotées d’une impression bleue pour les produits en verre transparent. Les fioles jaugées sont marquées avec un numéro individuel. Ce numéro est gravé au laser de manière permanente sur la base du flacon volumétrique et est entré sur le certificat correspondant. Les limites de précision des flacons volumétriques conformes à la norme USP sont plus strictes que les flacons conformes à la norme ISO 1042 et répondent donc aux exigences de la pharmacopée américaine (USP). Le volume mesuré pour la fiole jaugée correspondante, l’incertitude de mesure et le jour de délivrance sont documentés sur ce certificat.
  • L’étalonnage est basé sur le volume versé (In) à une température de référence de +20°C.
  • Précision exceptionnelle lors de la mesure volumétrique et stabilité de procédés de haute qualité
  • Grâce aux balances au traitement exact et étalonnées avec précision, elles permettent une détermination et des mesures extrêmement précises du volume.
  • Fourni avec bouchon en polyéthylène ergonomique pour un retrait ou un serrage facile et sûr
  • Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la Classe de précision A
  • Imprimé blanc très résistant, gravé au laser
  • Avec marquage annulaire imprimé pour une meilleure visibilité
  • L’influence de facteurs indésirables est maintenue à un minimum absolu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
160 mm
Verre borosilicaté 3.3, polyéthylène (divisé en valeurs multiples), Polyethylene
2/boîte
Oui
2000 ml
Préparation et stockage de solutions étalons ; mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; analyse de mesure ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de +250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs
± 0,5 ml