Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube de recette avec raccordement au vide, coudé, avec 2 joints à rodage standard, et olive dévissable en matière plastique
L'adaptateur de récepteur convient pour le transfert du distillat du réfrigérant vers le ballon de réception.
57.20€ - 67.85€
Spécification
Description | oui |
---|---|
À utiliser avec (application) | Distillation |
S’adapte au diamètre intérieur de la tubulure (métrique) | 8,6 mm |
Matériau | Boro 3.3, PBT, PP, Silicone |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10069940
|
DWK Life Sciences
241302105 |
NS 14/23 |
57.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10385191
|
DWK Life Sciences
241304603 |
NS 29/32 |
67.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10633792
|
DWK Life Sciences
241303401 |
NS 24/29 |
63.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Un distillateur est notamment composé de l'adaptateur de récepteur qui est raccordé en aval à l'extrémité du réfrigérant et guide le distillat dans le ballon de réception.- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
- Coudé
- Avec deux rodages normalisés et raccord de flexible à visser en matière plastique
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
oui | |
8,6 mm | |
1 de chaque |
Distillation | |
Boro 3.3, PBT, PP, Silicone |