Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube de recette avec raccordement au vide, coudé, avec 2 joints à rodage standard, et olive dévissable en matière plastique
L'adaptateur de récepteur convient pour le transfert du distillat du réfrigérant vers le ballon de réception.
Marque: DWK Life Sciences 241303401
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Une partie de l’ensemble de distillation est, entre autres, l’adaptateur de récepteur, qui est connecté en aval à l’extrémité du condenseur et qui guide le distillat dans le flacon récepteur.
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Pliée
- Avec deux raccords rodés standard et un raccord de tuyau en plastique vissé
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
oui | |
8,6 mm | |
1 de chaque |
Distillation | |
Boro 3.3, PBT, PP, Silicone | |
NS 24/29 |