Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube fileté pour travaux au chalumeau, avec filetage DIN
Le tube fileté est utilisé pour être intégré dans des composants en verre dans une étape ultérieure de traitement.
35.25€ - 108.00€
Spécification
Autoclavable | oui |
---|---|
Matériau | Boro 3,3 |
À utiliser avec (application) | Étayage dans des appareils en verre |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11742919
|
DWK Life Sciences
248360207 |
GL 14 |
37.90€
10 pièces |
N/A | |||||
11752919
|
DWK Life Sciences
248370105 |
GL 18 |
44.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13167613
|
DWK Life Sciences
248350103 |
GL 45 |
35.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11762919
|
DWK Life Sciences
248380209 |
GL 25 |
57.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11772919
|
DWK Life Sciences
248390107 |
GL 32 |
108.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Ce tube fileté est doté d'un filetage à visser et peut être intégré dans des composants en verre dans une étape ultérieure de traitement.- Avec filetage DIN
Spécification
oui | |
Boro 3,3 | |
Étayage dans des appareils en verre |