Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube fileté pour travaux au chalumeau, avec filetage DIN
Le tube fileté est utilisé pour être intégré dans des composants en verre dans une étape ultérieure de traitement.
Marque: DWK Life Sciences 248390107
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce tube fileté est doté d’un filetage à vis et peut être incorporé dans les composants en verre par une étape de traitement supplémentaire.
- Avec filetage DIN
Spécification
28 mm | |
Boro 3,3 | |
Étayage dans des appareils en verre | |
GL 32 |
oui | |
2 mm | |
10/boîte |