Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Réacteur agitateur GL 45, Matériaux utilisés: PP / PTFE / PEEK / acier inoxydable
Système de réacteur pour flacons de laboratoire GL 45 simple d'utilisation avec raccords de tubulure pour une utilisation avec des agitateurs magnétiques.
360.00€ - 375.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Simple, à faible coût, bioréacteur ; réacteur à agitation simple à débit continu ; mélange de liquides, échantillons ou réactifs ; photo-bioréacteur |
---|---|
Matériau | Polypropylène, PTFE, PEEK, acier inox, PTFE, PEEK, Stainless Steel |
Quantité | 1 de chaque |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10642360
|
DWK Life Sciences
1200395 |
500 ml |
360.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10631429
|
DWK Life Sciences
1200396 |
1000 ml |
375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le réacteur agitateur DURAN™ est idéal pour les procédés de mélange les plus diverses dans les laboratoires, p. ex. le mélange de liquides ou la dissolution de solides. Les raccords disponibles vous permettent d'introduire d'autres produits dans le flacon ou de prélever des produits pendant le mélange. L'ensemble est autoclavable, ce qui permet de l'utiliser dans des applications biologiques, p. ex. pour les procédés de fermentation simples. Grâce aux composants du système de raccord DURAN™, vous pouvez raccorder des flacons de milieu supplémentaires ou adapter une compensation de pression stérile.- La tige de l'agitateur variable peut être parfaitement positionnée dans les flacons DURAN™ GL 45 de 500 ml et 1 000 ml et permet d'obtenir un mélange nettement supérieur
- Des tubulures de diamètre compris entre 1,6 mm et 6,0 mm peuvent être utilisées pour ajouter ou retirer du liquide ou du gaz
- Entraînement avec des agitateurs magnétiques standard jusqu'à 500 tr/min pour un mélange nettement supérieur
- Entièrement compatible avec les systèmes éprouvés de raccord DURAN™
Spécification
Simple, à faible coût, bioréacteur ; réacteur à agitation simple à débit continu ; mélange de liquides, échantillons ou réactifs ; photo-bioréacteur | |
1 de chaque | |
Autoclavable |
Polypropylène, PTFE, PEEK, acier inox, PTFE, PEEK, Stainless Steel | |
GL 45 |