Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Réacteur agitateur GL 45, Matériaux utilisés: PP / PTFE / PEEK / acier inoxydable
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
Description
Système autonome d’agitation de flacons idéal pour les procédés de mélange simples. L’axe de l’agitateur peut être réglé sur la position optimale dans des flacons DURAN™ GL 45 de 500 ou 1000 ml À utiliser avec les agitateurs magnétiques standard jusqu’à 500 tr/min. Amélioration significative des performances de mélange par rapport aux barres d’agitation magnétique standard. Le bouchon de connexion à 14 ports est compatible avec les systèmes de raccordement DURAN™ ; les tubulures avec des alésages de 1,6 mm à 6,0 mm peuvent être utilisées pour ajouter ou retirer du liquide ou du gaz. Entièrement autoclavable. Les pièces en contact avec les milieux sont conformes aux exigences de la FDA. Fourni avec ou sans flacon.
- L’axe variable pour agitateur peut être réglé à la position optimale dans des flacons DURAN™ GL 45 de 500 ou 1000 ml
- Compatible avec les tubulures semi-rigides de 1,6 à 6,0 mm de diamètre extérieur, pour ajouter ou retirer des liquides ou des gaz
- À utiliser avec les agitateurs magnétiques standard jusqu’à 500 tr/min : amélioration nette du mélange
- Entièrement compatible avec les systèmes de raccordement DURAN™
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Description | Réacteur à agitation GL 45, incluant flacons 1000 mL DURAN GL 45, agitateur magnétique pliable et bouchon en PP GL 45 avec 2 x ports GL 14, 2 x bouchons en PBT rouge GL 14 |
À utiliser avec (application) | Simple, à faible coût, bioréacteur ; réacteur à agitation simple à débit continu ; mélange de liquides, échantillons ou réactifs ; photo-bioréacteur |
Matériau | Polypropylène, PTFE, PEEK, acier inox, PTFE, PEEK, Stainless Steel |
Quantité | 1 de chaque |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Autoclavable | Autoclavable |