Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiche standard, double, rodé
Pour un joint rigide autoportant.
269.00€ - 331.00€
Spécification
Quantité 50/boîte
Épaisseur (métrique) de paroi 1,8 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Taille du joint Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille du joint Prix Quantité et disponibilité  
15971611
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
286569808
18 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15844838
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
286571608
22 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Pour les double obturateurs DURAN™, dépolis, il s'agit d'un ancien modèle peu utilisé conforme à la norme DIN 12249 Forme C. Ils servent principalement à économiser du matériel.
  • Conforme à la norme DIN 12249 Forme C
  • Un article en verre avec deux manchons permet une économie de matériel
  • Très faible taux de fuite
  • Besoin de graisse minimum
  • Fermeture étanche par rodage normalisé
  • Article en verre pour la transformation
Spécification
Spécification
50/boîte
1,8 mm