Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiche standard, double, rodé
Pour un joint rigide autoportant.
Marque:  DWK Life Sciences 286571608
Code produit. 15844838
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les doubles noyaux DURAN™, rodés, sont un ancien type de conception moins courant conformément à la norme DIN 12249 de forme C. Leur objectif principal est d’économiser des matériaux.
  • Conformément à la norme DIN 12249 de forme C
  • L’article en verre avec deux manchons permet de réaliser des économies de matériaux
  • Taux de fuite très faible
  • Exigences de graisse minimisées
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50/boîte
Installation dans des appareils et dispositifs en verre
22 mm
1,8 mm