Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiche standard, double, affûtage au diamant
Pour un joint rigide autoportant lors d'exigences minimes.
5.08€ - 267.00€
Produits 3
Code produit Marque Taille du joint Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille du joint Prix Quantité et disponibilité  
10131411
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
286573309
34 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15834838
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
286571205
18 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15854838
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
286572501
28 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Les obturateurs doubles DG DURAN™ ne sont pas conformes à la norme DIN 12249 et dépolis, ils représentent une alternative économique aux obturateurs DURAN™.
  • Diamant rodé en biseau (qualité du rodage grossier, plus de rugosité de surface)
  • Alternative économique aux manchons DURAN™ (non conformes à la norme DIN)
  • Un article en verre avec deux manchons permet une économie de matériel
  • Fermeture étanche par rodage normalisé
  • Article en verre pour la transformation