Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiche standard, double, affûtage au diamant
Pour un joint rigide autoportant lors d'exigences minimes.
Marque:  DWK Life Sciences 286571205
Code produit. 15834838
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les manchons doubles DURAN™ DG ne sont pas rodés conformément à la norme DIN 12249 et représentent une alternative économique aux noyaux DURAN™.
  • Coupe en losange (qualité de coupe plus grossière, profondeur plus rugueuse)
  • Alternative économique aux manchons DURAN™ (non conforme à la norme DIN)
  • L’article en verre avec deux manchons permet de réaliser des économies de matériaux
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50/boîte
Installation dans des appareils et dispositifs en verre
18 mm
1,8 mm