Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Cône standard, rodé
Pour un joint rigide autoportant.
2.99€ - 474.00€
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10706941
|
DWK Life Sciences
286157008 |
26 mm | N/A | ||||||
15951531
|
DWK Life Sciences
286153203 |
13 mm |
161.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15864578
|
DWK Life Sciences
286161606 |
56 mm |
265.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15804568
|
DWK Life Sciences
286155007 |
17 mm |
201.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15844558
|
DWK Life Sciences
286151005 |
6 mm |
66.45€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15854558
|
DWK Life Sciences
286152404 |
11 mm |
177.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15804578
|
DWK Life Sciences
286159609 |
30 mm |
442.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10181601
|
DWK Life Sciences
286160404 |
90 mm |
111.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15941531
|
DWK Life Sciences
286151802 |
8 mm |
222.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15961531
|
DWK Life Sciences
286156209 |
22 mm |
231.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15834578
|
DWK Life Sciences
286160207 |
40 mm |
117.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15844578
|
DWK Life Sciences
286160601 |
36 mm |
117.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15854578
|
DWK Life Sciences
286161203 |
46 mm |
195.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10191981
|
DWK Life Sciences
286161409 |
50 mm | N/A | ||||||
15874578
|
DWK Life Sciences
286161803 |
65 mm |
474.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10305211
|
DWK Life Sciences
286162002 |
80 mm |
71.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15834558
|
DWK Life Sciences
286150403 |
4 mm |
67.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le joint dépoli conique est le joint le plus commun dans la construction d'équipements en verre.Les obturateurs DURAN™ dépolis correspondent à votre construction DIN 12249 Forme B et répondent à des exigences élevées en matière de profondeur de rugosité. Ainsi, le besoin de graisse à rodage est moindre et le risque de se coincer est réduit. Fondamentalement, les joints dépolis doivent être utilisés avec de la graisse à rodage ou des manchons en PTFE.Les pinces à rodage conique KECK™ complètent parfaitement la protection du joint dépoli conique.- Conforme à la norme DIN 12249 Forme B
- Rodé (qualité de rodage plus fine, moins de rugosité de surface)
- Le risque de desserrage du rodage est réduit grâce à la surface du rodage plus fine
- Besoin de graisse minimum
- Fermeture étanche par rodage normalisé
- Article en verre pour la transformation