Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Cône standard, rodé
Pour un joint rigide autoportant.
Marque: DWK Life Sciences 286151802
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le joint rodé conique est le joint le plus courant dans l’ingénierie des appareils en verre. Les noyaux rodés DURAN™ sont conformes à la norme DIN 12249 de forme B dans leur conception et répondent à des exigences plus élevées en matière de rugosité de surface. Cela réduit la nécessité d’utiliser de la graisse de broyage et le risque de blocage. Les joints rodés avec de la graisse au sol ou des manchons en PTFE doivent toujours être utilisés. Les pinces à rodage coniques KECK™ constituent le complément idéal pour la fixation du joint rodé conique.
- Conformément à la norme DIN 12249 de forme B
- Rodé (qualité de broyage plus fine, moins de profondeur de rugosité)
- La surface plus fine réduit le risque de blocage des coupes.
- Exigences de graisse minimisées
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
50/boîte | |
Installation dans des appareils et dispositifs en verre | |
8 mm | |
1,5 mm |