Learn More
DWK Life Sciences Tube de filetage à vis DURAN™, GL, paroi épaisse, complémentaire à la norme DIN 12216
A poser sur les équipements les plus divers pour des exigences élevées en matière de résistance mécanique.
2.04€ - 246.00€
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15854628
|
DWK Life Sciences
286252205 |
GL 14 |
246.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15884628
|
DWK Life Sciences
286263005 |
GL 45 |
213.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10690672
|
DWK Life Sciences
286254009 |
GL 18 | N/A | ||||||
10268601
|
DWK Life Sciences
286256807 |
GL 25 |
7.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les tubes filetés en verre DURAN™ aux parois épaisses avec un filetage GL sont complémentaires à la norme DIN 12216 et sont utilisés à poser sur les équipements en verre. Disponible en 5 tailles.L'accessoire disponible permet des possibilités d'utilisation innombrables.- Avec un filetage GL normalisé DIN 12221
- Paroi épaisse
- Une fermeture plus sûre et plus aisée ainsi que le desserrage des composants en verre-verre
- Travaux sans graisse possibles
- Article en verre pour la transformation