Learn More
DWK Life Sciences Tube de filetage à vis DURAN™, GL, paroi épaisse, complémentaire à la norme DIN 12216
A poser sur les équipements les plus divers pour des exigences élevées en matière de résistance mécanique.
Marque:  DWK Life Sciences 286263005
Code produit. 15884628
  • 213.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 23-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les tubes filetés en verre DURAN™ à paroi épaisse avec filetage GL sont complémentaires à la norme DIN 12216 et sont utilisés pour la fixation à des appareils en verre. 5 tailles disponibles. Les accessoires disponibles permettent une large gamme d’applications.
  • Avec filetage GL standardisé conforme à la norme DIN 12216
  • paroi épaisse
  • Étanchéité et desserrage sûrs et faciles des composants en verre
  • Fonctionnement sans graisse possible
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10/boîte
40 mm
3,2 mm
Pour l’adhérence aux appareils en verre ; Installation dans les appareils et dispositifs en verre
GL 45