Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Joint en silicone caoutchouc, revêtement PTFE, VMQ
Joints de bouchon en silicone revêtu de PTFE.
8.25€ - 48.25€
Spécification
À utiliser avec (application) | Joint de couvercle de rechange pour bouchons PBT rouges |
---|---|
Matériau | Silicone, PTFE, VMQ, PTFE, VMQ |
Quantité | 10/Bte |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Filetage (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Filetage (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11381475
|
DWK Life Sciences
292482806 |
GL 45 |
48.25€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11736642
|
DWK Life Sciences
292480805 |
GL14 |
8.25€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11746642
|
DWK Life Sciences
292481107 |
GL 18 |
12.35€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11755434
|
DWK Life Sciences
292481304 |
GL 25 |
19.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11765434
|
DWK Life Sciences
292481904 |
GL 32 |
29.05€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Joints de bouchon de rechange adaptés aux capuchons à visser en PBT et aux capuchons à visser avec bague d'inviolabilité. Résistance thermique : 130 °C (vapeur) et 200 °C (chaleur sèche). Très bonne résistance thermique en raison du revêtement en PTFE. Le silicone est catalysé au peroxyde.- Bonne résistance chimique en raison du revêtement en PTFE
- Silicone catalysé au peroxyde
- Tailles adéquates pour capuchon à visser en PBT et capuchon avec bague d'inviolabilité
Spécification
Joint de couvercle de rechange pour bouchons PBT rouges | |
Silicone, PTFE, VMQ, PTFE, VMQ | |
10/Bte | |
Autoclavables |