Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Joint en silicone caoutchouc, revêtement PTFE, VMQ
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Description
Revêtements de bouchon de rechange, convient aux bouchons à vis en PBT et aux bouchons à vis inviolables. Résistance à la chaleur à 130°C (vapeur) et 200°C (chaleur sèche) Excellente résistance chimique grâce au revêtement en PTFE. Le silicone est catalysé par le péroxyde.
- rechange, bouchon, revêtement, silicone, joint, étanchéité, VMQ, ptfe, enduit, vis, bouchon
- Excellente résistance chimique grâce au revêtement en PTFE.
- Le revêtement de bouchon forme un joint étanche avec le flacon en silicone catalysé par le peroxyde
- Silicone catalysée par le peroxyde
- Convient aux bouchons à vis en PBT et aux bouchons à vis inviolables
Spécification
Spécification
À utiliser avec (application) | Joint de couvercle de rechange pour bouchons PBT rouges |
Matériau | Silicone, PTFE, VMQ, PTFE, VMQ |
Quantité | 10/boîte |
Filetage (métrique) | GL 32 |
Autoclavable | Autoclavables |
Diamètre (métrique) | 30,5 mm |