Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Adaptateur de réduction, fiche/cône
Extension des manchons sur l'obturateur.
Marque: DWK Life Sciences 286548201
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les adaptateurs servent à joindre deux composants avec des tailles NS différentes.Les expanseurs DURAN™ permettent de faire un joint d'un manchon plus petit à un obturateur plus gros.- Les expanseurs permettent de faire un joint d'un manchon plus petit à un obturateur plus gros et ainsi l'utilisation de composants de rodage de taille différente
Spécification
10/Pk. | |
Connection of two components with different standard ground joint sizes | |
Socket NS 29/32, Cone NS 24/29 |