Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon à col large
Flacons de réactif classiques à col large et obturateur en verre.
239.00€ - 840.00€
Spécification
Description | Col avec joint rodé standard |
---|---|
À utiliser avec (application) | Stockage des réactifs, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques sensibles à l’air ; stockage des liquides et des produits pharmaceutiques hygroscopiques ; transport et expédition des échantillons |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11706263
|
DWK Life Sciences
211842402 |
100 mL |
320.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11716263
|
DWK Life Sciences
211843604 |
250 mL |
373.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11726263
|
DWK Life Sciences
211844403 |
500 mL |
493.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11736263
|
DWK Life Sciences
211845408 |
1000 mL |
660.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15261659
|
DWK Life Sciences
211841706 |
50 mL |
293.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15271659
|
DWK Life Sciences
211846301 |
2000 mL |
840.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10273591
|
DWK Life Sciences
211847306 |
5000 mL |
239.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10400113
|
DWK Life Sciences
211848602 |
10 000 mL |
417.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10797861
|
DWK Life Sciences
211849101 |
20 000 mL |
765.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les flacons de réactif classiques à obturateur sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 DURAN™ de type 1, et conviennent pour la conservation de produits chimiques et réactifs liquides et solides. Les flacons sont dotés d'un large col conique rodé et sont conformes à la norme ISO 4796-2. Le col plus large est plus pratique pour la manipulation de poudres. L'obturateur en verre fournit une excellente fermeture hermétique qui protège le contenu de l'évaporation, de l'oxydation et de la contamination. Les flacons portent un Retrace Code permettant la traçabilité du lot de fabrication et un champ d'étiquetage imprimé sur de l'émail blanc permanent.- Accès facile au contenu du flacon grâce au large diamètre du col du flacon
- Comprenant uniquement des composants en verre, ils conviennent pour l'entreposage de produits agressifs
- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
- Échelle blanche facile à lire avec traits de graduation pour évaluer le contenu
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Col avec joint rodé standard | |
Stockage des réactifs, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques sensibles à l’air ; stockage des liquides et des produits pharmaceutiques hygroscopiques ; transport et expédition des échantillons | |
Verre borosilicaté (3.3) | |
Autoclavables |