Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon à col large
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
100 mL
10 000 mL
2000 mL
20 000 mL
250 mL
5000 mL
500 mL
50 mL
Description
Les flacons de réactifs à bouchon classique sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 DURAN™ de type 1. Ils conviennent au stockage de produits chimiques et de réactifs liquides et solides. Les flacons sont dotés d’un col de joint rodé conique large et sont conformes à la norme ISO 4796-2. Le col plus large est plus pratique pour manipuler les poudres. Le bouchon en verre assure une excellente étanchéité qui protège le contenu de l’évaporation, de l’oxydation et de la contamination. Les flacons sont dotés d’un code de reconstitution pour la traçabilité du lot de fabrication et d’un champ de marquage en émail blanc permanent.
- Accès facile au contenu du flacon grâce au large diamètre du col
- Tous les composants sont en verre borosilicaté et donc adaptés au stockage de matériaux agressifs
- Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Imprimé en céramique blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 20 000 mL |
Description | Col avec joint rodé standard |
À utiliser avec (application) | Stockage des réactifs, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques sensibles à l’air ; stockage des liquides et des produits pharmaceutiques hygroscopiques ; transport et expédition des échantillons |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
Quantité | 1 de chaque |
Autoclavable | Autoclavables |
Diamètre (métrique) | 290 mm |