Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Cône affûtage long, rodé
Les joints dépolis en zone de vide élevé.
141.00€ - 300.00€
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15834568
|
DWK Life Sciences
286155804 |
17 mm |
240.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15884568
|
DWK Life Sciences
286159206 |
26 mm |
300.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15864568
|
DWK Life Sciences
286156603 |
22 mm |
290.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15884578
|
DWK Life Sciences
286162602 |
40 mm |
141.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15894558
|
DWK Life Sciences
286154602 |
13 mm |
233.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les obturateurs DURAN™ dans la variante dépolie longue sont souvent utilisés dans une zone de vide élevé.- Rodé (qualité de rodage plus fine, moins de rugosité de surface)
- Indiqué en raison d'une surface de rodage plus importante à utiliser dans la zone de vide élevé
- Fermeture étanche par rodage normalisé
- Article en verre pour la transformation