Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Cône affûtage long, rodé
Les joints dépolis en zone de vide élevé.
Marque:  DWK Life Sciences 286162602
Code produit. 15884578
  • 141.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 23-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les noyaux DURAN™ dans la variante à broyage long sont fréquemment utilisés dans la plage de vide élevé.
  • Rodé (qualité de broyage plus fine, moins de profondeur de rugosité)
  • La plus grande surface rodés convient aux applications à vide élevé.
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10/boîte
À utiliser dans la plage de vide élevée ; Installation dans des appareils et dispositifs en verre
40 mm
2,3 mm