Learn More
DWK Life Sciences Arbre d’agitateur DURAN™ KPG™, diamètre de 10 mm, interchangeable, WS
L’arbre d’agitateur KPG est un agitateur qui s’adapte exactement au manchon de roulement KPG et convient à l’agitation du milieu visqueux.
96.10€ - 103.00€
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10729111
|
DWK Life Sciences
245837708 |
Longueur :370 mm |
96.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10405241
|
DWK Life Sciences
245837408 |
Longueur :320 mm |
96.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10120261
|
DWK Life Sciences
245838601 |
Longueur :440 mm |
103.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10557541
|
DWK Life Sciences
245838404 |
Longueur :410 mm |
103.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Les agitateurs KPG se composent d’un axe agitateur KPG et d’un manchon de roulement KPG. Les pièces de roulement KPG sont fabriquées avec une précision et une uniformité élevées. Les tolérances spécifiées pour le diamètre nominal et l’ajustement sont maintenues par des contrôles minutieux. Ceci garantit l’interchangeabilité des manchons de roulement KPG et des arbres d’agitateur KPG. En raison du faible jeu de roulement entre les surfaces de fonctionnement, une étanchéité presque absolue et un fonctionnement complètement silencieux peuvent être obtenus avec une lubrification adéquate. Les agitateurs KPG sont une alternative aux agitateurs magnétiques et sont utilisés pour les récipients de réaction qui ne sont pas accessibles par le dessous lorsque des mélanges de réaction très visqueux doivent être agités ou qu’une vitesse d’agitation élevée est nécessaire.
- Précision et uniformité élevées dans le cadre de tolérances définies pour le diamètre nominal et l’ajustement
- Surface de roulement polie et moulée
- Interchangeable
- Ø 10 mm
Spécification
1 de chaque | |
25 |