Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tige calibrée pour agitateur KPG™, Ø 10 mm, interchangeable, WS
La tige d'agitateur KPG est un agitateur qui s'adapte parfaitement sur le manchon de roulement KPG et convient pour l'agitation de produits visqueux.
Marque:  DWK Life Sciences 245837408
Code produit. 10405241
  • 91.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les agitateurs KPG se composent d’un axe agitateur KPG et d’un manchon de roulement KPG. Les pièces de roulement KPG sont fabriquées avec une précision et une uniformité élevées. Les tolérances spécifiées pour le diamètre nominal et l’ajustement sont maintenues par des contrôles minutieux. Ceci garantit l’interchangeabilité des manchons de roulement KPG et des arbres d’agitateur KPG. En raison du faible jeu de roulement entre les surfaces de fonctionnement, une étanchéité presque absolue et un fonctionnement complètement silencieux peuvent être obtenus avec une lubrification adéquate. Les agitateurs KPG sont une alternative aux agitateurs magnétiques et sont utilisés pour les récipients de réaction qui ne sont pas accessibles par le dessous lorsque des mélanges de réaction très visqueux doivent être agités ou qu’une vitesse d’agitation élevée est nécessaire.
  • Précision et uniformité élevées dans le cadre de tolérances définies pour le diamètre nominal et l’ajustement
  • Surface de roulement polie et moulée
  • Interchangeable
  • Ø 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 de chaque
Agiter à une grande vitesse d’agitation
Longueur :320 mm
25