Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Port d'agitateur, interchangeable
Les interstices les plus petits utilisés avec des arbres agitateurs permettent un parcours totalement calme et de travailler sous vide.
203.00€ - 1475.00€
Code produit | Marque | Taille du joint | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du joint | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15854638
|
DWK Life Sciences
286304405 |
HB 10 | rodé |
1040.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15844638
|
DWK Life Sciences
286304208 |
HB 10 | poli |
1475.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15864638
|
DWK Life Sciences
286304602 |
HB 16 | poli |
464.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15874638
|
DWK Life Sciences
286304808 |
HB 16 | rodé |
359.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15834638
|
DWK Life Sciences
286304002 |
HA 10 | rodé |
203.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15824638
|
DWK Life Sciences
286303803 |
HA 10 | poli |
267.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les coussinets de roulement DURAN™ KPG™ sont utilisés comme composant pour les direction d'agitation / refroidisseurs d'agitation. Ils sont disponibles comme version polie ou rodée dans les formes suivantes :HA : sans platHB : avec plat- Disponibles comme version polie ou rodée dans les formes suivantes :HA : sans platHB : avec plat
- Un interstice plus petit utilisé permettent un parcours totalement calme et de travailler sous vide
- Les coussinets de roulement et arbres agitateurs sont précisément ajustés les uns aux autres grâce au rodage de précision