Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Port d'agitateur, interchangeable
Les interstices les plus petits utilisés avec des arbres agitateurs permettent un parcours totalement calme et de travailler sous vide.
Marque:  DWK Life Sciences 286304808
Code produit. 15874638
  • 359.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 06-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les manchons de roulement DURAN™ KPG™ sont utilisés comme composants pour les guides d’agitateur / refroidisseurs d’agitateur. Ils sont disponibles en versions rodées ou polies dans les conceptions suivantes : HA : sans cuvette de graisse HB : avec cuvette de graisse
  • Disponible en version rodée ou polie dans les conceptions suivantes : HA : sans cuvette de graisse HB : avec cuvette de graisse
  • Les petites dimensions de l’écart permettent un fonctionnement complètement lisse et un travail sous vide.
  • Le manchon de roulement et l’arbre d’agitateur sont parfaitement adaptés les uns aux autres par broyage de précision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10/boîte
En tant que composant pour les guides d’agitateur / refroidisseurs d’agitateur
rodé
HB 16