Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Capuchon à visser haute température , en PBT, avec joint en silicone revêtu de PTFE, rouge
Capuchon à visser avec joint de fermeture et une meilleure résistance thermique et chimique.
16.30€ - 21.95€
Spécification
Couleur | Rouge |
---|---|
Description | Bague anti-goutte |
À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; Convient pour la stérilisation par chaleur sèche ; applications sous pression ; stockage de réactifs corrosifs ; réactions chimiques et thermiques ; stockage à long terme / archivage d’échantillons, de milieux et de réactifs ; échantillonnage ; transport et expédition |
Matériau | PBT, ETFE, PTFE, silicone, fibre de verre, ETFE, Fiberglass |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Filetage (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Filetage (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11722342
|
DWK Life Sciences
292441909 |
GL 32 |
16.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11732342
|
DWK Life Sciences
292442802 |
GL 45 |
21.95€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Étanchéité élevée grâce au joint revêtu de PTFE (silicone catalysé au peroxyde). Le polymère PBT présente une résistance chimique plus importante que le capuchon à visser en PP. Une bague adéquate de déversement en ETFE rouge est disponible et permet de travailler proprement sans perdre de gouttes.- Le bouchon en PBT et les bagues de versement en ETFE offrent une résistance thermique et chimique supérieure à celle des composants équivalents en polypropylène
- Renforcement de la résine PBT avec 30 % de fibre de verre pour accroître la rigidité, ainsi que la résistance à la traction et aux impacts du bouchon vissé
- Bouchon vissé avec joint de bouchon revêtu de PTFE pour une étanchéité efficace
- La bague de versement en ETFE correspondante permet un versement sans gouttes, et un travail propre et sûr
- Étanchéité élevée grâce au joint en silicone revêtu de PTFE
Spécification
Rouge | |
Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; Convient pour la stérilisation par chaleur sèche ; applications sous pression ; stockage de réactifs corrosifs ; réactions chimiques et thermiques ; stockage à long terme / archivage d’échantillons, de milieux et de réactifs ; échantillonnage ; transport et expédition | |
10/boîte | |
PTFE-coated Silicone | |
ETFE |
Bague anti-goutte | |
PBT, ETFE, PTFE, silicone, fibre de verre, ETFE, Fiberglass | |
ETFE | |
Autoclavables |