Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Capuchon à visser haute température , en PBT, avec joint en silicone revêtu de PTFE, rouge
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL 32
GL 45
Description
Le bouchon GL en PB téréphtalate (PBT) rouge et les bagues anti-goutte en ETFE offrent une meilleure résistance thermique et chimique que les composants en PP équivalents. Le joint de bouchon à vis est doté d’un revêtement de bouchon en PTFE pour une étanchéité efficace. La bague anti-goutte en ETFE assure le versement sans goutte.
- remplacement, bouchon, revêtement, silicone, joint, étanchéité, VMQ, PTFE, enduit, vis, bouchon
- Excellente résistance chimique grâce au revêtement en PTFE
- Le revêtement du bouchon forme un joint étanche avec le flacon en silicone catalysé au peroxyde
- Silicone catalysé au peroxyde
- Convient aux bouchons à vis en PBT et aux bouchons à vis inviolables
- Entièrement conforme aux réglementations internationales en vigueur en matière de contact alimentaire
Spécification
Spécification
Couleur | Rouge |
Description | Bague anti-goutte |
À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; Convient pour la stérilisation par chaleur sèche ; applications sous pression ; stockage de réactifs corrosifs ; réactions chimiques et thermiques ; stockage à long terme / archivage d’échantillons, de milieux et de réactifs ; échantillonnage ; transport et expédition |
Matériau | PBT, ETFE, PTFE, silicone, fibre de verre, ETFE, Fiberglass |
Quantité | 10/boîte |
Matériau de la vis | ETFE |
Filetage (métrique) | GL 32 |
Matériau de revêtement | Silicone revêtu de PTFE |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau du bouchon | ETFE |