Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tube en verre Duran™
Provides for quick and easy leak-tight connection of apparatus in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes with Socket and Cone are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
13.00€ - 15.00€
Spécification
Quantité 1Pack
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Taille du cône Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille du cône Prix Quantité et disponibilité  
10589951
Afficher les documents Détails de la promotion
Lenz Laborglasinstrumente™
01101411
Taille de rodage / taille du cône : NS 14/23
13.00€
1 pièce
Expédition estimée: 23-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10671892
Afficher les documents Détails de la promotion
Lenz Laborglasinstrumente™
01101422
Taille de rodage / taille du cône : NS 19/26
14.00€
1 pièce
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11846144
Afficher les documents Détails de la promotion
Lenz Laborglasinstrumente™
01101444
Taille du rodage/taille du cône : NS 29/32
15.00€
1 pièce
Expédition estimée: 26-11-2024
Description
  • Available in a range of socket/cone sizes
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • With conical joint, featurig high taper accuracy and excellent tightness
Spécification
Spécification
1Pack