Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tube en verre Duran™
Provides for quick and easy leak-tight connection of apparatus in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes with Socket and Cone are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01101411
Code produit. 10589951
  • 13.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Disponible en plusieurs tailles de cônes / prises
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Avec joint conique, offrant une précision de cône élevée et une excellente étanchéité
Spécification
Spécification
1Pack
Taille de rodage / taille du cône : NS 14/23