Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glass Screw Thread Tube
Tube avec bouchon à vis en verre Duran™ avec cône NS, bouchon et joint.
25.00€ - 43.00€
Spécification
Comprend | Ouverture avec bouchon à vis, bague d’étanchéité en silicone, rondelles en PTFE |
---|---|
Matériau | Verre Duran |
Type de produit | Tube avec bouchon à vis |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Taille du cône | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du cône | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11913341
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01301814 |
NS 14/23 | GL 18 |
25.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11923341
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01301819 |
NS 19/26 | GL 18 |
30.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11903341
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01301429 |
NS 29/32 | GL 14 |
35.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11953341
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01302529 |
NS 29/32 | GL 25 |
43.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Verre Duran™
Spécification
Ouverture avec bouchon à vis, bague d’étanchéité en silicone, rondelles en PTFE | |
Verre Duran | |
Tube avec bouchon à vis | |
1 de chaque |