Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glass Screw Thread Tube
Tube avec bouchon à vis en verre Duran™ avec cône NS, bouchon et joint.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 01302529
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Verre Duran™
Spécification
NS 29/32 | |
Verre Duran | |
1 de chaque |
Ouverture avec bouchon à vis, bague d’étanchéité en silicone, rondelles en PTFE | |
Tube avec bouchon à vis | |
GL 25 |