Learn More
DWK Life Sciences Rajout DURAN™ pour capuchon à visser GL 14, silicone/PTFE (accessoire du système de capuchon de raccordement GL 45)
Insert pour capuchon à visser GL 14, accessoire pour système de capuchon de raccordement GL 45 à 2 ou 3 ports
19.25€
Spécification
À utiliser avec (application) | Transvasage de fluides; Introduction de solvants dans un équipement HPLC; Introduction de réactifs dans des instruments; Fourniture de réactifs aux instruments; Alimentation des bioréacteurs |
---|---|
Matériau | Polypropylène, PTFE, PTFE |
Quantité | 1 de chaque |
Filetage (métrique) | GL 14 |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10399652
|
DWK Life Sciences
1129818 |
Dia. int. 6,0 mm |
19.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10572763
|
DWK Life Sciences
1129815 |
ID 1,6 mm |
19.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10412153
|
DWK Life Sciences
1129816 |
Dia. int. 3,0 mm |
19.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10523343
|
DWK Life Sciences
1129817 |
Dia. int. 3,2 mm |
19.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Système modulaire flexible de capuchons de connexion GL 45 qui accepte quatre diamètres différents de tubes rigides ou semi-rigides (1,6 mm; 3,0 mm; 3,2 mm et 6,0 mm). Les capuchons sont disponibles avec 2 ou 3 orifices filetés GL 14. Les différentes tailles d'inserts forment un joint étanche autour du tube de passage. Une égalisation stérile de la pression est possible grâce à l'utilisation d'un filtre de seringue de 0,2 micron. Les orifices inutilisés peuvent être fermés avec un capuchon à visser GL 14 rouge.
- Des tubes rigides ou semi-rigides de différents diamètres peuvent être acceptés en utilisant un capuchon bleu GL 14 à sommet ouvert avec l'un des inserts.
- Les capuchons GL 45 sont disponibles avec 2, ou 3 sorties filetées GL 14 (ports).
- Quatre diamètres de tuyau différents (1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm ou 6,0 mm de diamètre extérieur) peuvent être utilisés en changeant les inserts GL 14.
- Le liquide peut être pompé ou versé dans la flacon par le capuchon à visser.
- Entièrement compatible avec tous les filetages GL 45, et donc très polyvalent.
Accessoires Appropriés: 1129814
Spécification
Transvasage de fluides; Introduction de solvants dans un équipement HPLC; Introduction de réactifs dans des instruments; Fourniture de réactifs aux instruments; Alimentation des bioréacteurs | |
1 de chaque | |
Autoclavables |
Polypropylène, PTFE, PTFE | |
GL 14 | |
87 mm |