Learn More
DWK Life Sciences Rajout DURAN™ pour capuchon à visser GL 14, silicone/PTFE (accessoire du système de capuchon de raccordement GL 45)
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
Dia. int. 3,0 mm
Dia. int. 3,2 mm
Dia. int. 6,0 mm
ID 1,6 mm
Description
Système de bouchons de connexion GL 45 modulaire flexible compatible avec quatre diamètres de tubulure rigides ou semi-rigides différents (1,6 mm ; 3,0 mm ; 3,2 mm et 6,0 mm). Les bouchons sont disponibles avec 2 ou 3 ports filetés GL 14. Les différents inserts de taille forment un joint étanche autour de la tubulure de passage. L’égalisation de la pression stérile est possible grâce à l’utilisation d’un filtre à seringue de 0,2 micron. Les ports inutilisés peuvent être scellés avec un bouchon à vis rouge GL 14.
- Il est possible d’utiliser des tubulures rigides ou semi-rigides de différents diamètres en associant un bouchon GL 14 ouvert bleu avec un des inserts
- Disponibles avec 2 ou 3 ports filetés
- Cinq diamètres de tube différents (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm et 12,0 mm) peuvent être utilisés en changeant les inserts
- En appliquant une pression positive ou négative, le liquide peut être pompé hors ou dans le flacon via le bouchon à vis
- Entièrement compatible avec tous les filetages GL 45 et donc très polyvalent
- Entièrement compatible avec tous les filetages GLS 80 et donc très polyvalent
Accessoire adapté : 1129814
Spécification
Spécification
Description | Insert pour bouchon à vis GL 14 ; dia. int. : 3,0 mm (∼ 1/8 po) |
Diamètre (métrique) interne | Dia. int. 3,0 mm |
À utiliser avec (application) | Transvasage de fluides; Introduction de solvants dans un équipement HPLC; Introduction de réactifs dans des instruments; Fourniture de réactifs aux instruments; Alimentation des bioréacteurs |
Matériau | Polypropylène, PTFE, PTFE |
Quantité | 1 de chaque |
Filetage (métrique) | GL 14 |
Autoclavable | Autoclavables |
Diamètre (métrique) | 87 mm |