Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Bride pleine, rodé
Pour la transformation comme réacteur.
90.75€ - 342.00€
Especificaciones
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour le traitement en tant que récipient de réaction |
Nb par paquet | 2/boîte |
Autoclavable | Autoclavable |
Código de producto | Marca | Comprend | Diamètre (métrique) de la base | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Comprend | Diamètre (métrique) de la base | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11712909
|
DWK Life Sciences
210343405 |
Avec rainure | 70 mm |
92.10€
2 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11722909
|
DWK Life Sciences
210345106 |
Avec rainure | 130 mm |
193.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11732909
|
DWK Life Sciences
210355107 |
Sans rainure | 130 mm |
191.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11860680
|
DWK Life Sciences
210354608 |
Sans rainure | 106 mm |
132.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15211639
|
DWK Life Sciences
210344607 |
Avec rainure | 106 mm |
133.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15231639
|
DWK Life Sciences
210346102 |
Avec rainure | 215 mm |
342.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15251639
|
DWK Life Sciences
210355707 |
Sans rainure | 155 mm |
268.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15261639
|
DWK Life Sciences
210356103 |
Sans rainure | 215 mm |
342.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15241639
|
DWK Life Sciences
210353406 |
Sans rainure | 70 mm |
90.75€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15221639
|
DWK Life Sciences
210345706 |
Avec rainure | 155 mm |
270.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Descripción
Les brides planes DURAN™ avec et sans rainure sont indiquées par exemple pour la transformation en des récipients réactifs résistants à la pression. Pour la résistance à la pression, veuillez observer nos instructions dans l'annexe technique du catalogue de verrerie de laboratoire.Pour les articles en verre qui divergent en raison d'une transformation depuis leur forme originale, les données d'exploitation fiables doivent être transmises conformément aux normes et directives techniques.- Rodé
- Composant pour la transformation en récipients réactifs
- En raison de la géométrie et de l'épaisseur des parois importante, les médias sont indiqués pour les appareils avec des applications de pression et de vide
- Article en verre pour la transformation
Especificaciones
Verre borosilicaté 3.3 | |
Pour le traitement en tant que récipient de réaction | |
2/boîte | |
Autoclavable |