Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Bride pleine, rodé
Pour la transformation comme réacteur.
Marque: DWK Life Sciences 210344607
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les brides plates DURAN™ avec et sans rainures sont adaptées pour un traitement ultérieur dans des récipients de réaction résistants à la pression, par exemple. Pour consulter la résistance de pression, consultez nos notes dans l’annexe technique du catalogue des produits en verre de laboratoire. Pour tout article en verre qui change de la forme originale compte tenu d’un traitement ultérieur, les données d’exploitation autorisées doivent être déterminées d’après les règles et réglementations techniques.
- Terre
- Composant pour un traitement ultérieur dans les récipients de réaction
- En raison de la géométrie et de l’épaisseur massive de la paroi, les réservoirs conviennent aux dispositifs dans des applications sous pression et sous vide.
- Articles en verre pour traitement complémentaire
Spécification
106 mm | |
Pour le traitement en tant que récipient de réaction | |
2/boîte |
Verre borosilicaté 3.3 | |
Avec rainure | |
Autoclavable |