Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Burette automatique, classe AS, selon Pellet, avec bande Schellbach et clé en verre, avec robinet RIN latéral, temps d'attente 30 secondes, avec certificat de lot et certificat de conformité
Grâce à leur graduation précise, elles conviennent particulièrement à des fins titrimétriques. La quantité de liquide requise pour la titration, qui est inconnue à l'avance, peut être lue avec précision une fois la réaction terminée.
294.00€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Matériau | Boro 3.3, PTFE, PP, PVC |
À utiliser avec (application) | Titration ; Mesure volumétrique ; analyse de mesure |
Comprend | 1/boîte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10779401
|
DWK Life Sciences
243183656 |
50 ml |
294.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10335531
|
DWK Life Sciences
243183356 |
25 ml |
294.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10537661
|
DWK Life Sciences
243182754 |
10 ml |
294.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les burettes d'origine DURAN™ sont fabriquées en verre borosilicaté 3.3 faisant preuve d'une très grande résistance chimique. Grâce à leur graduation précise, elles conviennent particulièrement à des fins titrimétriques. La quantité de liquide requise pour la titration, qui est inconnue à l'avance, peut être lue avec précision une fois la réaction terminée. L'ajustement s'effectue sur l'évacuation (« Ex ») pour une température de référence de +20 °C. Cela signifie que les quantités peuvent être prélevées exactement selon la graduation, car l'adhérence du liquide sur le verre a été prise en considération lors de l'étalonnage. Les tolérances pour le volume correspondent aux limites d'erreur recommandées par les normes ISO et DIN. Les burettes DURAN™ sont disponibles avec des boisseaux en verre ou en PTFE. Contrairement aux boisseaux en verre, ceux-ci n'ont pas besoin d'être graissés, ce qui facilite le travail en laboratoire. Les burettes relevant de la classe de précision AS dotées d'un numéro de lot sont livrées avec un certificat de lot. Le certificat documente la valeur moyenne des mesures obtenues pour le lot en question, ainsi que l'écart-type correspondant et la date de délivrance du document. Les certificats de lots peuvent également être téléchargés en ligne. Le numéro de lot se compose de quatre chiffres. Les deux premiers chiffres correspondent à l'année de production, les deux suivants à l'identification du lot, p. ex. : 18.01.- Avec graduations circulaires
- Avec bande Schellbach
- Avec flacon réservoir (2 000 ml) et poire en caoutchouc
- Avec robinet RIN latéral
- Temps d'attente de 30 secondes
- Les tolérances pour le volume contenu correspondent à la classe de précision AS
- Livré comprenant une burette, un flacon burette et une poire en caoutchouc
Spécification
Oui | |
Boro 3.3, PTFE, PP, PVC | |
Titration ; Mesure volumétrique ; analyse de mesure | |
1/boîte |