Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Burette automatique, classe AS, selon Pellet, avec bande Schellbach et clé en verre, avec robinet RIN latéral, temps d'attente 30 secondes, avec certificat de lot et certificat de conformité
Grâce à leur graduation précise, elles conviennent particulièrement à des fins titrimétriques. La quantité de liquide requise pour la titration, qui est inconnue à l'avance, peut être lue avec précision une fois la réaction terminée.
Marque: DWK Life Sciences 243183356
Description
Les burettes originales DURAN™ sont en verre borosilicaté 3.3 hautement résistant aux produits chimiques. Grâce à leur graduation précise elles sont particulièrement adaptées à la titrimétrie. La quantité de liquide nécessaire à la titration, non connue à l’avance, peut être lue très précisément à la fin de la réaction. Le réglage permet de drainer (Ex) pour une température de référence de +20°C. Les volumes peuvent donc être relevés précisément suivant la graduation, car l’adhérence du liquide au verre a été prise en compte lors de l’étalonnage. Les tolérances de volume correspondent aux limites d’erreur des normes ISO et DIN. Les burettes DURAN™ sont disponibles avec clé en verre ou PTFE. Contrairement aux clés en verre, les clés en PTFE ne nécessitent pas de graissage, ce qui simplifie le travail en laboratoire. Les burettes automatiques de classe de précision AS avec numéro de lot sont fournies avec un certificat de lot. Ce certificat documente la valeur moyenne obtenue à partir de la mesure du lot en question, de l’écart-type et du jour d’émission. Les certificats de lot peuvent également être récupérés en ligne. Le numéro de lot se compose de quatre chiffres. Les deux premiers chiffres indiquent l’année de production et les deux numéros suivants indiquent le lot, par exemple : 18.01.
- Graduées, marquage circulaire des volumes principaux
- Avec bande Schellbach
- Avec flacon réservoir (2000 ml) et pompe à air en caoutchouc
- Robinet d’arrêt rodé standard sur le côté
- Délai d’attente de 30 secondes
- Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la précision de classe AS
- Le produit livré comprend une burette, un flacon de burette et une pompe à air en caoutchouc
Spécification
Oui | |
Boro 3.3, PTFE, PP, PVC | |
1/boîte |
25 ml | |
Titration ; Mesure volumétrique ; analyse de mesure | |
±0,03 ml |