Learn More
DWK Life Sciences Adaptateur DURAN™, joint rodé standard
L’adaptateur de transition connecte deux composants en verre à différents joints rodés standard.
21.20€ - 31.40€
Spécification
Quantité 1 de chaque
Consulter d'autres spécifications
Produits 12
Code produit Marque Type Taille du joint Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Taille du joint Prix Quantité et disponibilité  
10788251
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
241142404
Expansion Prise NS 14/23, cône NS 29/32
23.70€
1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10499722
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
241142301
Expansion Prise NS 14/23, cône NS 24/29
24.40€
1 pièce
Expédition estimée: 12-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10171401
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
241142901
Expansion Prise NS 19/26, cône NS 29/32
23.35€
1 pièce
Expédition estimée: 12-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10029840
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
241143203
Réduction Prise NS 24/29, cône NS 14/23
29.25€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10622452
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
241143606
Expansion Prise NS 24/29, cône NS 29/32
21.20€
1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10314961
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
241144208
Réduction Prise NS 29/32, cône NS 14/23
29.95€
1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10182021
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
241142207
Expansion Prise NS 14/23, cône NS 19/26
23.00€
1 pièce
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10622642
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
241144302
Réduction Prise NS 29/32, cône NS 19/26
31.40€
1 pièce
Expédition estimée: 12-11-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10757101
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
241142601
Réduction Prise NS 19/26, cône NS 14/23
27.20€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10203601
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
241142807
Expansion Prise NS 19/26, cône NS 24/29
23.45€
1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10039840
Afficher les documents
DWK Life Sciences
241143306
Réduction Prise NS 24/29, cône NS 19/26
30.65€
1 pièce
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10151451
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
241144405
Réduction Prise NS 29/32, cône 24/29 NS
31.40€
1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
Description
Les adaptateurs de transition ou réducteurs sont des composants en verre avec deux joints rodés standard de tailles différentes. À l’aide de ces adaptateurs, des composants en verre avec des joints rodés standard différents peuvent être connectés les uns aux autres.
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
Spécification
Spécification
1 de chaque
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Adaptateur DURAN™, joint rodé standard