Learn More
DWK Life Sciences Adaptateur DURAN™, joint rodé standard
L’adaptateur de transition connecte deux composants en verre à différents joints rodés standard.
Marque: DWK Life Sciences 241142901
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les adaptateurs de transition ou réducteurs sont des composants en verre avec deux joints rodés standard de tailles différentes. À l’aide de ces adaptateurs, des composants en verre avec des joints rodés standard différents peuvent être connectés les uns aux autres.
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
Spécification
1 de chaque | |
Raccordement de deux éléments en verre | |
Expansion | |
Prise NS 19/26, cône NS 29/32 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Adaptateur DURAN™, joint rodé standard > Élargissement, col NS 19/26, cône NS 29/32
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu