Learn More
H-B Instrument™ Hydromères de précision Durac™ à densité relative (g/cm3), traçables au NIST
Mesurer la densité relative (g/cm³) d’une variété de liquides avec ces hydromètres.Les hydromères de précision Durac™ de l’instrument H-B densité relative (g/cm³) sont parfaits pour les industries telles que les denrées alimentaires et les boissons, les produits chimiques, la pharmacologie, le transport et la réfrigération.
60.40€ - 66.80€
Spécification
Quantité | Pièce |
---|---|
Type | Densimètre de gravité spécifique / de précision de densité relative |
Précision | ±0,001 |
Incréments | 0,0005 |
Certifications/Conformité | Traçabilité NIST |
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17470244
|
H-B Instrument™
B61801-0700 |
1,000 à 1,070 |
60.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17490244
|
H-B Instrument™
B61801-1100 |
1,240 à 1,310 |
66.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- 325 mm (12,8 po) de long
- Ballast et verre sans plomb
- Numéro de série individuel
- Standardisation de la température de 60°C (15°F)
- Inspection manuelle par l’équipe de qualité américaine
- Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ;
Spécification
Pièce | |
±0,001 | |
Traçabilité NIST | |
Déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST | |
Sans plomb | |
15°C |
Densimètre de gravité spécifique / de précision de densité relative | |
0,0005 | |
325 mm | |
Les densimètres doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes | |
Industries telles que les aliments et les boissons, les produits chimiques, la pharmacologie, le transport et la réfrigération |