Learn More
H-B Instrument™ Hydromères de précision Durac™ à densité relative (g/cm3), traçables au NIST
Mesurer la densité relative (g/cm³) d’une variété de liquides avec ces hydromètres.Les hydromères de précision Durac™ de l’instrument H-B densité relative (g/cm³) sont parfaits pour les industries telles que les denrées alimentaires et les boissons, les produits chimiques, la pharmacologie, le transport et la réfrigération.
Marque:  H-B Instrument™ B61801-0700
Code produit. 17470244
  • 60.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • 325 mm (12,8 po) de long
  • Ballast et verre sans plomb
  • Numéro de série individuel
  • Standardisation de la température de 60°C (15°F)
  • Inspection manuelle par l’équipe de qualité américaine
  • Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ;
Spécification
Spécification
Pièce
±0,001
Traçabilité NIST
Déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST
Sans plomb
1,000 à 1,070
Densimètre de gravité spécifique / de précision de densité relative
0,0005
325 mm
Les densimètres doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes
Industries telles que les aliments et les boissons, les produits chimiques, la pharmacologie, le transport et la réfrigération
15°C