Learn More
H-B Instrument™ Densimètres simples pour gravité spécifique/densité relative (g/cm3) et Baume Durac™ : pour les liquides plus lourds que l’eau
Les densimètres simples, à double échelle mesurent la gravité spécifique/densité relative (g/cm3) des liquides plus lourds que l’eau et Baume dans diverses plages
44.60€
Spécification
Certifications/Conformité | Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ; Inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004. |
---|---|
Contenu et stockage | Les densimètres simples doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr ; Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes |
À utiliser avec (application) | Pour les liquides plus lourds que l’eau |
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Précision | Incréments | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Précision | Incréments | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17440264
|
H-B Instrument™
B61806-0800 |
1,000 à 1,225 | ± 0,005 | 0,005 | 165 mm |
44.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17430264
|
H-B Instrument™
B61806-0500 |
1,000 à 2,000 | ± 0,02 | 0,02 | 165 mm |
44.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Mesurent la gravité spécifique/densité relative (g/cm3) des liquides plus lourds que l’eau dans différentes plages de 1,00 à 2,00 et Baume dans différentes plages de 0° à 70°
- Ballast et verre sans plomb
- Numéro de série individuel
- Standardisation de la température : 15°C (60°F)
- Le modèle universel (13-202-121) est disponible pour les liquides lourds et légers dans une plage de 0,700 à 2,00
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Spécification
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ; Inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004. | |
Les densimètres simples doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr ; Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes | |
Pour les liquides plus lourds que l’eau |