Learn More
H-B Instrument™ Densimètres simples pour gravité spécifique/densité relative (g/cm3) et Baume Durac™ : pour les liquides plus lourds que l’eau
Les densimètres simples, à double échelle mesurent la gravité spécifique/densité relative (g/cm3) des liquides plus lourds que l’eau et Baume dans diverses plages
Marque:  H-B Instrument™ B61806-0500
Code produit. 17430264
  • 44.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Mesurent la gravité spécifique/densité relative (g/cm3) des liquides plus lourds que l’eau dans différentes plages de 1,00 à 2,00 et Baume dans différentes plages de 0° à 70°
  • Ballast et verre sans plomb
  • Numéro de série individuel
  • Standardisation de la température : 15°C (60°F)
  • Le modèle universel (13-202-121) est disponible pour les liquides lourds et légers dans une plage de 0,700 à 2,00
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Spécification
Spécification
± 0,02
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ; Inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004.
Les densimètres simples doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr ; Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes
0,2°
Pour les liquides plus lourds que l’eau
0,02
165 mm
± 0,4°
0 à 70°
1,000 à 2,000