Learn More
H-B Instrument™ Densimètres à densité relative de précision Durac™
Utilisés dans les industries des aliments et des boissons, des produits chimiques, de la pharmacologie, du transport et des produits réfrigérés
60.40€ - 65.70€
Spécification
Quantité | 10/paquet |
---|---|
Type | Densimètre de précision de densité relative |
Incréments | 0,0005 |
Longueur (métrique) | 325 mm |
Type de lest | Sans plomb |
Alert:
Les densimètres doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17480244
|
H-B Instrument™
B61801-0800 |
1,060 à 1,130 |
60.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17400254
|
H-B Instrument™
B61801-1200 |
1,300 à 1,370 |
65.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- 325 mm (12,8 po) de long
- Ballast et verre sans plomb
- Numéro de série individuel
- Normalisation de la température :60°F (15°C)
- Inspection manuelle par notre équipe de qualité américaine
- Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ;
Recommended Storage
Pooja AV
Spécification
10/paquet | |
0,0005 | |
Sans plomb |
Densimètre de précision de densité relative | |
325 mm | |
15°C |